Learn More
3-Dimetilamino-1,2,4-ditiazol-5-tiona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11335319
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-dimetilamino-1,2,4-ditiazol-5-tiona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29220-04-0
Fórmula molecular C4H6N2S3
Peso molecular (g/mol) 178.286
Número MDL MFCD00052567
Clave InChI IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
PubChem CID 2747561
Nombre IUPAC 5-(Dimetilamino)-1,2,4-ditiazol-3-tiona
SMILES CN(C)C1=NC(=S)SS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.31
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
3-Dimetilamino-1,2,4-ditiazol-5-tiona, 97 %, Thermo Scientific™ >