Learn More
Anhídrido 3-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Dimethylaminobenzoic anhydride |
Punto de fusión | 110°C to 114°C |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.37 |
Porcentaje de pureza | 97% |