Learn More
Anhídrido 3-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495157
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4629-50-9
Fórmula molecular C18H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 312.37
Número MDL MFCD09757555
Clave InChI ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 46779096
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)benzoato de [3-(dimetilamino)benzoilo]
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminobenzoic anhydride
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Porcentaje de pureza 97%