Learn More
3-Etoxi-2-ciclohexen-1-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Melocotón a blanco |
Densidad | 1.0400g/mL |
Punto de ebullición | 76°C to 78°C (1.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 107°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one