Learn More
Ácido 3-(etilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034994
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850567-21-4
Fórmula molecular C9H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 193.01
Número MDL MFCD04115689
Clave InChI WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-ethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-n-ethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-n-ethylaminocarboyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-ethylamino carbonyl phenyl, acmc-209q0a, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3607123
Nombre IUPAC ácido [3-(etilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES CCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 116°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 97%