Learn More
3-Fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
79.75€ - 226.00€
CAS 79418-78-3
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD02683560
Clave InChI OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15482769
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66477.MD
250 mg
79.75€
250 miligramos
15472769
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66477.03
1 g
226.00€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
79418-78-3
170.139
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
598452
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
C8H7FO3
MFCD02683560
5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
3-fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
Especificaciones
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Marrón
C8H7FO3
Air Sensitive
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
598452
96%
79418-78-3
114°C to 118°C
MFCD02683560
5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
170.139
170.14
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.