Learn More
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035393
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 182344-14-5 | C6H6BFO3 | 155.919 g/mol
3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-fluoro-4-hidroxibencenoborónico se utiliza como intermedio. Los ácidos hidroxibenceno borónicos participan en las reacciones de Suzuki Miyaura. Es un ácido arilborónico. El ácido 3-fluoro-4-hidroxibencenoborónico puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182344-14-5
Fórmula molecular C6H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 155.919
Número MDL MFCD06659838
Clave InChI OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 23005361
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 252°C to 256°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.92
Porcentaje de pureza 97%