Learn More
Ácido 3-fluoro-5-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035063
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609807-25-2
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.946
Número MDL MFCD07363780
Clave InChI MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 2763243
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-5-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%