Learn More
3-Fluoro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7038095
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019613-18-3
Fórmula molecular C13H11F2N
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD11144475
Clave InChI HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455758
Nombre IUPAC 3-fluoro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 97%