Learn More
3-Fluoropiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
3-Fluoropiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido