Learn More
3-Hidroxi-5-fenil-2-ciclohexen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474937
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35376-44-4
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00463813
Clave InChI ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
PubChem CID 3258759
Nombre IUPAC 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Punto de fusión 186°C to 187°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%