Learn More
3'-Hidroxiacetofenona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-71-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002298
Clave InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxyacetophenone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 97.0°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 296.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 86
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino