Learn More
3-(Hidroximetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-55-0
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006407
Clave InChI MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
Nombre IUPAC piridin-3ilmetanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hydroxymethyl)pyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7°C
Color Amarillo
Densidad 1.1240g/mL
Punto de ebullición 259°C
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2OH
Índice de refracción 1.5425 to 1.5455
Cantidad 5 g
Beilstein 21, V,2, 172
Índice Merck 15, 6612
Gravedad específica 1.124
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Hydroxymethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.