Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxitiramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-31-7
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 189.64
Número MDL MFCD00012898
Clave InChI CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxytyramine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241°C to 243°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 13, I, 325
Índice Merck 15, 3470
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino