Learn More
3-Yodo-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482729
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92525-10-5
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
Numero MDL MFCD08435890
InChI Key SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
IUPAC Name 3-yodo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Colore Marrón
Densità 1.936 g/mL
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.588
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%
Forma fisica Líquido