Learn More
3-Yodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
116.58€ - 349.00€
CAS | 4522-35-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H3IN2 |
Peso molecular (g/mol) | 193.98 |
Número MDL | MFCD12022324,MFCD01463487 |
Clave InChI | RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa |
PubChem CID | 1239830 |
Nombre IUPAC | 5-iodo-1H-pyrazole |
SMILES | IC1=CC=NN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11956231
|
Thermo Scientific Acros
444810010 |
1 g | N/A | ||||||
11966231
|
Thermo Scientific Acros
444810050 |
5 g |
349.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
4522-35-4 | |
193.98 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
1239830 | |
IC1=CC=NN1 |
C3H3IN2 | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
5-iodo-1H-pyrazole |
Especificaciones
3-Iodo-1H-pyrazole | |
68.0°C to 73.0°C | |
Frasco de vidrio | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-1H-pyrazole | |
1239830 | |
97% |
4522-35-4 | |
96% min. (GC) | |
C3H3IN2 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
IC1=CC=NN1 | |
193.98 | |
193.98 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al exterior
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 3-Iodo-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.