Learn More
3-Yodocromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272.04 g/mol
108.00€ - 152.00€
CAS 122775-34-2
Fórmula molecular C9H5IO2
Peso molecular (g/mol) 272.04
Número MDL MFCD09475514
Clave InChI SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
PubChem CID 10901720
Nombre IUPAC 3-iodo-4H-chromen-4-uno
SMILES IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15407237
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34295.MD
250 mg
108.00€
250 miligramos
15497227
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34295.03
1 g
152.00€
1 g
Descripción
Descripción
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-yodocromona se utiliza en la síntesis de 2-(N-azolil)cromonas y 3-azoliltiocromonas.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
122775-34-2
272.04
SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
10901720
IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
C9H5IO2
MFCD09475514
3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
3-iodo-4H-chromen-4-uno
Especificaciones
3-Iodochromone
95°C to 97°C
MFCD09475514
3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
272.04
272.04
122775-34-2
C9H5IO2
Light sensitive
SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
3-iodo-4H-chromen-4-uno
10901720
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes