Learn More
Ácido 3-yodopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199.98 g/mol
25.55€ - 80.70€
CAS 141-76-4
Fórmula molecular C3H5IO2
Peso molecular (g/mol) 199.98
Número MDL MFCD00002765
Clave InChI KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
Nombre IUPAC ácido 3-yodopropanoico
SMILES OC(=O)CCI
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327785
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02655.06
5 g
25.55€
5 g
11337785
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02655.14
25 g
80.70€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
141-76-4
199.98
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
8856
OC(=O)CCI
C3H5IO2
MFCD00002765
3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
ácido 3-yodopropanoico
Especificaciones
3-Iodopropionic acid
80°C to 83°C
MFCD00002765
1699514
3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
OC(=O)CCI
199.98
199.98
141-76-4
C3H5IO2
UN3261
Light sensitive
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-yodopropanoico
8856
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-499-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UF4900000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes