Learn More
(3-Mercaptopropil)trietoxisilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025610
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 14814-09-6 | C9H22O3SSi | 238.417 g/mol
It can improve the properties of the mineral-filled elastomer, including modulus, tensile and tear strength, heat buildup, abrasion resistance, resilience. It can be used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding. Mineral-reinforced rubbers such as shoe soles, rollers, wheels, white sidewalls, wire and cable insulation are the common case (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, could be used in. It also finds it uses as an intermediate, in polymer and tire manufacture, and as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede mejorar las propiedades del elastómero relleno de mineral, incluyendo módulo, resistencia a la tracción y al desgarro, acumulación de calor, resistencia a la abrasión, resistencia. Puede usarse como pretratamiento en los minerales o agregarse en el momento de la composición. Los cauchos con refuerzo mineral como suelas de zapatos, rodillos, ruedas, neumáticos de banda blanca, aislamientos de cables y alambres son ejemplos comunes de uso del (3-mercaptopropil)trietoxisilano. También se utiliza como intermediario en la fabricación de polímeros y neumáticos y como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Hidroliza lentamente en agua.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, el aire y el agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14814-09-6
Fórmula molecular C9H22O3SSi
Peso molecular (g/mol) 238.417
Número MDL MFCD00053924
Clave InChI DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy
PubChem CID 84658
Nombre IUPAC 3-trietoxisilpropano-1-tiol
SMILES CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 210°C
Nombre del producto químico o material (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH
Beilstein 2039575
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes slowly in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.42
Porcentaje de pureza 94%
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.437
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.98
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane