Learn More
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027173
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-mercaptopropil)trimetoxisilano se utiliza como molécula de taponamiento para nanocristales de sulfuro de cadmio. Se utiliza en la preparación de nanotubos de carbono multipared y electrodos de oro modificados de doble capa. Actúa como una molécula enlazadora que se utiliza en la preparación de multicapas de oro y como adhesivo molecular en la fabricación de electrodos de oro con deposición de vapor sobre sustratos de vidrio. También se utiliza como precursor de la sílice.
Solubilidad
Miscible con metanol, etanol, isopropanol, acetona, benceno, tolueno y xileno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, alcoholes y agua. Se descompone en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4420-74-0
Fórmula molecular C6H16O3SSi
Peso molecular (g/mol) 196.336
Número MDL MFCD00004901
Clave InChI UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropano-1-tiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Nombre del producto químico o material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Punto de fusión <-50°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3O)3Si(CH2)3SH
Número UN UN3082
Beilstein 2038119
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Información de solubilidad Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.34
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.443
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane