Learn More
Ácido 3-metoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027565
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10365-98-7
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00161359
Clave InChI NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
Nombre IUPAC ácido (3-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2831223
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 97%