Learn More
3'-Metoxibifenil-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437257
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209863-09-2
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD03424619
Clave InChI LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053
PubChem CID 2759546
Nombre IUPAC 4-(3-metoxifenil)benzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 96%