Learn More
Yoduro 3-metoxifenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455435
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300825-30-3
Densidad 0.999
Fórmula molecular C7H7IOZn
Número MDL MFCD01311443
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3-methoxyphenylzinc iodide, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, zinc, iodo 3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenylzinciodide, iodo 3-methoxyphenyl zinc, 3-methoxyphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 3-methoxyphenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI GZPQUUMHBPXZTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
Nombre IUPAC yodozinc(1+); metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 299.416
PubChem CID 4191416
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.42