Learn More
3-Metil-1,2-ciclopentanediol, mezcla de diastereómeros, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7025107
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27583-37-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00019285
Clave InChI KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
Nombre IUPAC 3-Metilciclopentano-1,2-diol
SMILES CC1CCC(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Nombre de nota mixture of diastereomers
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 95%