Learn More
3-Methyl-1-butanol, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-Butanol |
Punto de fusión | -117°C |
Densidad | 0.809g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 130°C |
Límite de explosión | 1.2 to 9% (100°F) |
Temperatura de inflamación | 43°C (109.4°F) |
Punto de ignición | 644°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2CH2OH |
Cantidad | 1 L |