Learn More
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona, 98 %, estabilizada con con 0,1 % de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021594
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.129 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y el calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2758-18-1
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.129
Número MDL MFCD00001403
Clave InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
Nombre IUPAC 3-metilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Nombre de nota stabilized with 0.1% hydroquinone
Punto de fusión 2°C
Densidad 0.98
pH 4.9
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.489
Cantidad 10 g
Beilstein 1280476
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 98%