Learn More
Cloruro de 3-metil-2-fenoxibutirilo, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco lejos de agentes oxidantes y humedad.
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco lejos de agentes oxidantes y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-phenoxybutyryl chloride |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.68 |
Porcentaje de pureza | 98% |