Learn More
Cloruro de 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031565
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-52-5
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD09025371
Clave InChI CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride
PubChem CID 46737538
Nombre IUPAC cloruro de 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.4706
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%