Learn More
(3-Metilaminopropil)trimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046843
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 3069-25-8 | C7H19NO3Si | 193.32 g/mol
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-metilaminopropil)trimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento, promotor de la adhesión
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-25-8
Fórmula molecular C7H19NO3Si
Peso molecular (g/mol) 193.32
Número MDL MFCD00048021
Clave InChI DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
PubChem CID 76480
Nombre IUPAC N-metil-3-trimetoxisililpropan-1-amina
SMILES CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 106°C (30mmHg)
Nombre del producto químico o material (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Cantidad 25 g
Beilstein 2072720
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.32
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.419
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.978
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane