Learn More
3-Metilbutanamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3881542
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
CAS 541-46-8
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00014807
Clave InChI SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
Nombre IUPAC 3-metilbutanamida
SMILES CC(C)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbutanamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%