Learn More
3-metilciclohexano-1,2-diona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026566
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 3008-43-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3008-43-3
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00209518
Clave InChI JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3-methyl, 1-methyl-2,3-cyclohexadione, coffee dione, fema no. 3305, methylcyclohexanedione, acmc-1cmqp, dsstox_cid_27675, dsstox_rid_82493, dsstox_gsid_47675
PubChem CID 3321360
Nombre IUPAC 3-metilciclohexano-1,2-diona
SMILES CC1CCCC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
Punto de fusión 57°C to 59°C
Punto de ebullición 69°C to 72°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza ≥98%