Learn More
3-Metilciclopentan-1,2-diona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389459
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-70-8
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00001417
InChI Key OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
IUPAC Name 3-metilciclopentano-1,2-diona
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
Punto di fusione 103°C to 107°C
Quantità 10 g
Beilstein 2076520
Peso formulazione 112.13
Percent Purity ≥98%