Learn More
Ácido 3-metilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
51.50€ - 119.00€
CAS 4857-42-5
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD00464222
Clave InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10432494
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC27001CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar
51.50€
250 miligramos
10474815
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC27001DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
119.00€
1 g
4857-42-5
127.099
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
853085
CC1=NOC(=C1)C(=O)O
C5H5NO3
MFCD00464222
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
ácido 3-metil-1,2-oxazol-5-carboxílico
Especificaciones
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
96.5
97%
MFCD00464222
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-metil-1,2-oxazol-5-carboxílico
853085
97%
4857-42-5
100.0
C5H5NO3
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
CC1=NOC(=C1)C(=O)O
127.099
127.1
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.