Learn More
Cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047205
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61341-26-2
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00130091
Clave InChI AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
Nombre IUPAC cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Índice de refracción 1.5855
Cantidad 2 g
Número UN UN3265
Beilstein 116181
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 98%