Learn More
3-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531431 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-84-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007240
Clave InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenol
Punto de fusión 94.0°C to 98.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 194.0°C (70.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Cantidad 50 g
Beilstein 06,222
Índice Merck 15,6706
Gravedad específica 1.49
Información de solubilidad Solubility in water: 13.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble 700g/L in ethanol (20°C),soluble in benzene,diethyl ether,alcohol,,hot and diluted solutions,insoluble in petroleum ehter
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.