Learn More
Ácido 3-oxociclobutanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056036
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico, en síntesis orgánica y como diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23761-23-1
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00100900
Clave InChI IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
Nombre IUPAC ácido 3-oxociclobutano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 2078401
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido