Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(fenilaminometil)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 11347649
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073353-90-8
Fórmula molecular C19H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 309.216
Número MDL MFCD09266198
Clave InChI FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
PubChem CID 46739047
Nombre IUPAC N-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.21
Porcentaje de pureza 97%