Learn More
(3-Fenilisoxazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452074
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 54408-35-4
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Clave InChI AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
Nombre IUPAC (3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%