Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474173
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenilpropionaldehído se utiliza como agente aromatizante. También se usa en la preparación de cinamaldehído, el hidrocinnamaldehído de 2-cloro, por cloración de alfa y mezcla de alcoholes de homopropargilo. Sirve como precursor para la síntesis de mezcla de sin-beta-hidroxialilsilanos y anti-beta-hidroxialilsilanos por hidroboración de alenilsilano. También participa en la cianosilación asimétrica catalítica para preparar (2S)-2-hidroxi-4-fenilbutanonitrilo. Además, se puede someter a una reacción de Henry con nitrometano para formar nitromaldoles.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano, acetato de etilo, alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-53-0
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.178
Numero MDL MFCD00007021
InChI Key YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC Name 3-fenilpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropionaldehyde
Punto di fusione °C to 42°C
Densità 1.017
Punti di ebollizione 222°C to 223°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Formula lineare C6H5(CH2)2CHO
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 50 g
Beilstein 1071910
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.