Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10167833
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, Frasco de vidrio, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. 10167833
Marca: Thermo Scientific Acros 240515000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-53-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00007021
Clave InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
Nombre IUPAC 3-fenilpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -42°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.5200 to 1.525
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosidad 2.3 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >