Learn More
3-Piperidinobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133724
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 669050-72-0
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Clave InChI FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
Nombre IUPAC 3-piperidin-1-ilbenzaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinobenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 95%