Learn More
3-Piridincarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509898 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 500-22-1 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-22-1
Fórmula molecular C6H5NO
Peso molecular (g/mol) 107.11
Clave InChI QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
PubChem CID 10371
ChEBI CHEBI:28345
Nombre IUPAC piridin-3carbaldehído
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinecarboxaldehyde
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1420g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 97.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)COH
Índice de refracción 1.5480 to 1.5500
Cantidad 25 g
Beilstein 21,I,288
Gravedad específica 1.142
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.