Learn More
Bromuro de 3-piridillzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405375
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 3-piridillzinc se utiliza en la reacción de acoplamiento.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 220565-63-9
Fórmula molecular C5H4BrNZn
Número MDL MFCD11915899
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 3-pyridylzinc bromide, 3-pyridylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-pyridylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI ZJJAZMOHUOVYTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C1=CN=C[C-]=C1
Nombre IUPAC bromozincilio; piridin-3-uro
Peso molecular (g/mol) 223.38
PubChem CID 23592000
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.38