Learn More
Bromuro de 3-(trimetilsililo)propargil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3771099 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38002-45-8
Fórmula molecular C6H11BrSi
Peso molecular (g/mol) 191.14
Número MDL MFCD00134460
Clave InChI GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-inil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Densidad 1.3510g/mL
Punto de ebullición 44°C to 45°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiC∽CCH2Br
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.351
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.