Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 30 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 50 mm de altura.
Marca: Tenak™ TE22113
39.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Divisor de rejilla | |
Viales con diámetro exterior de 24 mm | |
30 mm |
Cajas criogénicas de 50 mm de altura | |
cubetas 5 x 5 |