Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 30 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 50 mm de altura.
Marca:  Tenak™ TE22682
54.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15250624
  • 55.80€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Descripción
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
Divisor de rejilla
Viales con diámetro exterior de 10,25 mm
30 mm
Cajas criogénicas de 50 mm de altura
cubetas 12 x 12