Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 30 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 50 mm de altura.
Marca:  Tenak™ TE22689
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15280624
  • 46.20€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Descripción
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
Divisor de rejilla
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm
30 mm
Cajas criogénicas de 50 mm de altura
cubetas 4 x 4
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 30 mm > Matriz: Celdas de 4 x 4; admite: Viales con 31,75 mm de DE