Learn More
Estándar de conductividad de 3000 μS/cm a 25 °C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500 ml
Description
- Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Coeficiente de temperatura de variación bajo
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
- Exactitud: 3000 μS/cm ± 1 %
Specifications
Specifications
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Certificado de análisis | Yes |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Forma física | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
Tipo | Solución estándar de conductividad de base acuosa |
Cantidad | 500 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction