Learn More
Nickel Electro™ Espátula Hayman con extremo curvado de media luna de acero inoxidable
La espátula Hayman con extremo curvado de media luna de acero inoxidable Nickel Electro™ tiene un extremo afilado para cortar y una hoja plana para manipular micromuestras en el otro extremo
Marca: Nickel Electro™ 9570
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable
- Espátula Hayman
- No magnética
- Acabado brillante
- Esta espátula tiene un extremo de media luna curvado de 3 mm de anchura en la punta y aproximadamente 13 mm de longitud
- Un extremo se afila en la punta para cortar, separar o manipular micromuestras
- El otro extremo tiene una hoja plana para la manipulación de pequeñas muestras
Especificaciones
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave | |
Brillo | |
De -196 °C a +550 °C | |
Acero inoxidable |
Estériles | |
Espátula | |
Aplicaciones estériles | |
Acero inoxidable | |
165 mm |