Learn More
Consort Analizador bioeléctrico 3050
Capaz de medir según el método de Vincent. El analizador bioeléctrico Consort 3050 es un instrumento de tres canales que puede medir y mostrar todos los parámetros a la vez utilizando electrodos conectados por conexiones BNC bañadas en oro, además de dos entradas de temperatura a través de conectores tipo banana.
Marca:  Consort C3050
Código de producto. 11905458
  • 2245.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Descripción
Este instrumento está fabricado con la misma calidad que los instrumentos de toda la serie C3000. Como tal, tiene las mismas características que las otras versiones.
  • Se pueden realizar 3 mediciones multicanal hasta al mismo tiempo (2/seg/canal)
  • Los parámetros de acuerdo con el método Vincent se pueden mostrar en la visualización simultánea o individual
  • No hay interferencias entre los electrodos de pH/ORP/iones y conductividad en la misma solución
  • Los tampones de pH preprogramados y estándares EC además se suman a los tampones de pH 5 y estándares EC 3
  • Las tablas de calibración personalizadas proporcionan información completa sobre la relación tampón/temperatura estándar
  • Medición directa de rH2 y μW cuando se utiliza un electrodo de pH, ORP y EC
  • La pantalla panorámica muestra todos los canales al mismo tiempo, incluidos temperatura y fecha/hora
  • El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
  • El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
  • La función de retención permite congelar la pantalla
  • Resolución seleccionable para lecturas más estables en mV y pH
  • Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
  • La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo de electrodo/cable con bajas conductividades
  • La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
  • Estándares preprogramados
    de pH: 1,68; 2; 4; 4,01; 6,87; 6,99; 9,18; 9,21; 10,01; 12; 12,45 (a 25 °C)
    Conductividad: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (a 25°C)
  • Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
Especificaciones
0,1 °C
Manual o temporizado, intervalo: 1 a 9999 segundos
GLP, recordatorio: De 0 a 999 h
0,001
0,1 mV
De -5 °C a +105 °C
1 punto
Blanco
3 BNC para medición, 3 × 2 banana para temperatura
1 kg
0,1 % ± 1 dígito (rH2)
C3050
De 0 a 200 MΩ.cm
De 0 a 100 g/l
0,01 rH2 (hidrógeno relativo), 1 Ω.cm (resistividad)
0,01 mg/l
De – 5 °C a + 105 °C (pH, conductividad)
3 mediciones (conductividad: 2), 3 temperaturas
100/240 VAC (baja tensión: de 9 a 15 VDC)
0,1 % ± 1 dígito
USB, RS-232
De - 2 a 16
±2000
De 1 a 5 (pH), de 1 a 3 (conductividad), 1 (mV)
0,1 °C
LCD, 240 x 64 píxeles
12 000 con sello de temperatura, fecha y hora
26 × 18 × 9 cm (An × F × Al)
36 meses
0,5 % f.s. de intervalo
De 0 a 2000 mS/cm
De 0 a 70
Del 0 al 95 %, sin condensación
0,001 μS/cm
rH2: De 0 a 42 V, μW: De 0 a 400 000
De 0 °C a 40 °C
Pt1000
50/60 Hz